Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacon MICROLIT SCITUS
Code produit. p-8627011 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
10 à 100 ml
2.5-30 ml
5 à 60 ml
Incréments:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0.5 ml
1,0 ml
2 ml
Précision:
±0,015 ml
±0,030 ml
±0,060 ml
±0,360 ml
±0,600 ml
± 0.180 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15816895
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les distributeurs adaptables sur flacons MICROLIT SCITUS à soupape sans ressort Springless Valve™ sont des instruments de manipulation de liquides à haute précision qui offrent des fonctionnalités sophistiquées sur six gammes de volumes uniques.
  • EasyKnob™ est un bouton de réglage du volume spécialement conçu qui permet une rotation à 180° pour régler le volume facilement et sans effort
  • Équipé d’un piston en PTFE avec un joint torique en ETP qui facilite le mouvement homogène et sans effort et qui garantit une excellente compatibilité chimique
  • Technologie Springless Valve™ qui garantit un fonctionnement régulier et sans bourrage
  • Équipé de FlexiNozzle™, une buse d’administration réglable qui offre un niveau élevé de flexibilité et facilite la distribution dans les conditions de laboratoire particulièrement difficiles
  • Un adaptateur spécialement conçu, qui permet une rotation à 360° et garantit ainsi une flexibilité totale
  • Calibré dans un laboratoire agréé ISO 17025, conformément aux normes ISO 8655 ; certificat de calibrage se trouve à l’intérieur, avec un outil de calibrage rapide en laboratoire
  • Entièrement autoclavable à 121°C et 15 psi pendant une durée de 10 à 15 minutes
Spécification
Précision ±0,060 ml
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Autoclavable
Volume (métrique) 1 à 10 ml
À utiliser avec (application) Précision et fiabilité dans les environnements de laboratoire
Incréments 0,2 ml
Modèle SCI-10