Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrifugeuses
Utilisez cette microcentrifugeuse pour une grande variété d’applications. Les microcentrifugeuses Sigma™ sont fines, compactes et existent en version réfrigérée et non réfrigérée. Les modèles compacts à faible entretien sont dotés de gros boutons de fonction et d’un affichage épuré pour un fonctionnement simple et pratique.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 10025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Modèle 1-14- Affichage clairement organisé
- Grands boutons
- Moteur ne nécessitant pas d’entretien
- Verrou de couvercle motorisé, déverrouillage automatique du couvercle
- Minuterie : 10 s à 99 min, incrément de 1 s, intermittent ou continu
- Indication de vitesse / FCR
- Incrément de vitesse de 100 tr/min
- Incrément de FCR de 10 x g
- Deux courbes d’accélération et de freinage, souples ou rapides
- Couvercle avec fenêtre pour une mesure indépendante de la vitesse
- Surveillance de la survitesse
- Fabriqués en conformité avec E61010-2-020
- Vitesse maximale : 15,000rpm
- Bol en acier inox
- Programme de refroidissement rapide
- 10 programmes
- Réfrigérant R134a (sans CFC)
- Plage de températures allant de -10 à +40°C
- Incrément de température de 1°C
- +4°C garantis à la vitesse maximale
- Contrôleur Spincontrol E simple et pratique
- Affichage clairement organisé
- Grands boutons
- FCR dépassant 20 000 x g
- Temps d’accélération court
- Faible augmentation de la température en fonctionnement continu
- Verrou de couvercle motorisé, déverrouillage automatique du couvercle
- Deux courbes d’accélération et de décélération, souples et rapides
- Bol en acier inox durable et facile à entretenir
- Rotors certifiés qui répondent aux normes de biosécurité
- Fabriqués en conformité avec E61010-2-020
- Conformes RoHS
- Version IVD conforme à la directive 98/79/CE pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Spécification
24 x 1,5/2,2 ml | |
Microcentrifugeuse 1-16 | |
1-16 |
15,000rpm | |
220 à 240 V, 50/60 Hz |