Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrifugeuses
Utilisez cette microcentrifugeuse pour une grande variété d’applications. Les microcentrifugeuses Sigma™ sont fines, compactes et existent en version réfrigérée et non réfrigérée. Les modèles compacts à faible entretien sont dotés de gros boutons de fonction et d’un affichage épuré pour un fonctionnement simple et pratique.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 10050
Code produit. 10562584
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Modèle 1-14
  • Affichage clairement organisé
  • Grands boutons
  • Moteur ne nécessitant pas d’entretien
  • Verrou de couvercle motorisé, déverrouillage automatique du couvercle
  • Minuterie : 10 s à 99 min, par incréments de 1 s, intermittent ou continu
  • Indication de vitesse / FCR
  • Incrément de vitesse 100 tr/min
  • Incrément de FCR 10 x g
  • Deux courbes d’accélération et de freinage, souples ou rapides
  • Couvercle avec fenêtre pour une mesure indépendante de la vitesse
  • Surveillance de la survitesse
  • Fabrication conforme à la norme E61010-2-020
Caractéristiques supplémentaires du modèle 1-14K
  • Vitesse maximale : 15 000 tr/min
  • Bol en acier inox
  • Programme de refroidissement rapide
  • 10 programmes
  • Réfrigérant R134a (sans CFC)
  • Plage d’ajustement de la température : -10 à +40°C
  • Incrément de température 1°C
  • +4°C garantis à vitesse maximale
Modèle 1-16
  • Contrôleur Spincontrol E simple et pratique
  • Affichage clairement organisé
  • Grands boutons
  • FCR dépassant 20 000 x g
  • Temps d’accélération court
  • Faible augmentation de la température en fonctionnement continu
  • Verrou de couvercle motorisé, déverrouillage automatique du couvercle
  • Deux courbes d’accélération et de décélération, souples et rapides
  • Bol en acier inox durable et facile à entretenir
  • Rotors certifiés qui répondent aux normes de biosécurité
  • Fabrication conforme à la norme E61010-2-020
  • Conformes RoHS
  • Version DIV conforme à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Specifications
Specifications
24 × 1.5/2.2 ml
Microcentrifuge 1-15P
320 mm
13 kg
14,000 tr/min
230 V, 50 Hz
240 W
1-15P
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
View accessory products
Special Offers
Special Offers