Learn More
Agilent BioTek Distributeur MultiFlo FX/EL406
Choisissez un volume de distribution dynamique, des types de microplaques, des tailles de tubes et une hauteur de distribution
Marque: Agilent BioTek 7170014
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de volumes de 1 μl à 10 ml
- Peut accueillir des microplaques de 6 à 1 536 puits, des plateaux PCR, des microplaques à puits profonds, des microtubes et d’autres configurations de tubes jusqu’à une hauteur de 10 cm (4 po)
- Distribution de 1 536 puits en 18 secondes
- Les cassettes peuvent être autoclavées sans réétalonnage
- Distribue jusqu’à huit réactifs en même temps
- Le modèle de distribution personnalisable permet d’ignorer des colonnes ou des lignes
- Cuve d’amorçage intégrée
- Entretien facile des pointes individuellement remplaçables et choix de cassettes ou de tubes de rechange
- Compatible avec le bac d’empilement de microplaques Bio-Stack 11-120-601 pour un débit accru
Spécification
5 à 2500 μl | |
0,035 cm | |
5 μl | |
Cassette à volume moyen |
0,014 in. | |
Pour la manipulation de liquides | |
Acier inoxydable | |
EL406, Module distributeur à seringue double Multiflo, Distributeur multimode MultiFlo FX |