Learn More
Agilent BioTek Accessoires pour distributeur MicroFlo Select
GREENER_CHOICE
Code produit. p-3543273 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,019 cm
0,02 cm
0,035 cm
0,035 cm
Type:
Cassette à 1536 puits à faible volume
Cassette à faible volume
Cassette à grand volume
Cassette à volume moyen
Kit de tubes de rechange à volume moyen
Kit de tubulures de rechange à volume faible
Kit de tubulures de rechange à volume élevé
Matériau:
Acier inoxydable
PP moulé
Capacité (métrique):
1 à 50 μl
10 à 3000 μl
5 à 2500 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12551547
Marque: Agilent BioTek 7170016
Accessoires à utiliser avec le distributeur de microplaques MicroFlo Select.
  • Plage de volumes de 1 μl à 10 ml
  • Peut accueillir des microplaques de 6 à 1 536 puits, des plateaux PCR, des microplaques à puits profonds, des microtubes et d’autres configurations de tubes jusqu’à une hauteur de 10 cm (4 po)
  • Distribution de 1 536 puits en 18 secondes
  • Les cassettes peuvent être autoclavées sans réétalonnage
  • Distribue jusqu’à huit réactifs en même temps
  • Le modèle de distribution personnalisable permet d’ignorer des colonnes ou des lignes
  • Cuve d’amorçage intégrée
  • Entretien facile des pointes individuellement remplaçables et choix de cassettes ou de tubes de rechange
  • Compatible avec le bac d’empilement de microplaques Bio-Stack 11-120-601 pour un débit accru
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 à 50 μl
Diamètre (impériale) 0,0075 in.
Diamètre (métrique) 0,019 cm
À utiliser avec (application) Pour la manipulation de liquides
Incréments 1 μl
Matériau Acier inoxydable
Type Cassette à 1536 puits à faible volume
À utiliser avec (équipement) EL406, Module distributeur à seringue double Multiflo, Distributeur multimode MultiFlo FX