Learn More
Agilent BioTek Distributeur MultiFlo FX/EL406
GREENER_CHOICE
Choisissez un volume de distribution dynamique, des types de microplaques, des tailles de tubes et une hauteur de distribution
Marque:  Agilent BioTek 7170009
Code produit. 12335763
  • 293.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Plage de volumes de 1 μl à 10 ml
  • Peut accueillir des microplaques de 6 à 1 536 puits, des plateaux PCR, des microplaques à puits profonds, des microtubes et d’autres configurations de tubes jusqu’à une hauteur de 10 cm (4 po)
  • Distribution de 1 536 puits en 18 secondes
  • Les cassettes peuvent être autoclavées sans réétalonnage
  • Distribue jusqu’à huit réactifs en même temps
  • Le modèle de distribution personnalisable permet d’ignorer des colonnes ou des lignes
  • Cuve d’amorçage intégrée
  • Entretien facile des pointes individuellement remplaçables et choix de cassettes ou de tubes de rechange
  • Compatible avec le bac d’empilement de microplaques Bio-Stack 11-120-601 pour un débit accru
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 à 50 μl
0,02 cm
1 μl
Kit de tubulures de rechange à volume faible
0,01 in.
Pour la manipulation de liquides
PP moulé
EL406, Module distributeur à seringue double Multiflo, Distributeur multimode MultiFlo FX