Learn More
Ismatec™ Système de pompe à vitesse variable Microflex™
Les systèmes de pompe à vitesse variable Microflex™ sont des pompes à faible débit faciles à utiliser qui permettent un pompage réversible, un démarrage et un arrêt à distance et un changement rapide de tubulure.Idéal pour une distribution homogène des fluides dans les analyseurs et autres applications de pompage de laboratoire à faible débit.
1530.00€
Spécification
Canaux | 1 |
---|---|
Description | Pompe monocanal compacte Microflex™ |
Type de contrôle | Analogique |
Type d’affichage | Analogique |
Réversible | Oui |
Code produit | Marque | Motor Speed | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Motor Speed | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17477563
|
Ismatec™
MFLX77122-30 |
1,7 à 10 tr/min | 0,002 à 1,65 ml/min |
1530.00€
1 unité |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17487563
|
Ismatec™
MFLX77122-32 |
13 à 80 tr/min | 0,017 à 11 ml/min |
1530.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Tête de pompe en sulfure de polyphénylène (PPS), acétal et copolyester avec quatre rouleaux en acier inoxydable (SS)
- Les pompes acceptent des longueurs continues de tubulure pour un chemin d’écoulement propre et ininterrompu sans raccords.
- Commande de vitesse à un seul tour et interrupteur sens horaire / arrêt / sens antihoraire distincts avec indicateur d’alimentation LED vert, ce qui maintient le réglage de la vitesse lorsque vous mettez la pompe sous et hors tension ou si vous l’actionnez dans le sens inverse
- Le moteur CC à aimant permanent réversible permet une purge de liquide avant ou après le pompage
- Raccords de commande à distance à l’arrière de la pompe ; pompe de démarrage / arrêt avec fermeture de contact incluse
- La tête de pompe Microflex™ à chargement rapide présente une occlusion fixe moyenne pour les tubulures, aucun ajustement d’occlusion n’est nécessaire
Spécification
1 | |
Analogique | |
Oui | |
4 | |
50/60 Hz |
Pompe monocanal compacte Microflex™ | |
Analogique | |
1 | |
Microalésage 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm de dia. int. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ismatec™ Système de pompe à vitesse variable Microflex™