Learn More
Ismatec™ Système de pompe à vitesse variable Microflex™
Click to view available options
Débit:
0,002 à 1,65 ml/min
0,017 à 11 ml/min
Motor Speed:
1,7 à 10 tr/min
13 à 80 tr/min
Conditionnement:
1 unité
Description
- Tête de pompe en sulfure de polyphénylène (PPS), acétal et copolyester avec quatre rouleaux en acier inoxydable (SS)
- Les pompes acceptent des longueurs continues de tubulure pour un chemin d’écoulement propre et ininterrompu sans raccords.
- Commande de vitesse à un seul tour et interrupteur sens horaire / arrêt / sens antihoraire distincts avec indicateur d’alimentation LED vert, ce qui maintient le réglage de la vitesse lorsque vous mettez la pompe sous et hors tension ou si vous l’actionnez dans le sens inverse
- Le moteur CC à aimant permanent réversible permet une purge de liquide avant ou après le pompage
- Raccords de commande à distance à l’arrière de la pompe ; pompe de démarrage / arrêt avec fermeture de contact incluse
- La tête de pompe Microflex™ à chargement rapide présente une occlusion fixe moyenne pour les tubulures, aucun ajustement d’occlusion n’est nécessaire
Spécification
Spécification
| Canaux | 1 |
| Description | Pompe monocanal compacte Microflex™ |
| Type de contrôle | Analogique |
| Type d’affichage | Analogique |
| Débit | 0,017 à 11 ml/min |
| Motor Speed | 13 à 80 tr/min |
| Réversible | Oui |
| Nbre de têtes acceptées | 1 |
| Nbre de rouleaux | 4 |
| Type de tubulure | Microalésage 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm de dia. int. |
| Afficher plus |