Learn More
Fisherbrand™ Micro-insert pour plaques à puits, verre
Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes.
Marque:  Fisherbrand™ 08 09 0903
Code produit. 10377552
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Transparents
  • En verre
  • Les plaques sont conformes aux normes ANSI et SBS
  • Différentes options d’étanchéité
  • Chromatographie testée
  • Pas d’écoulement grâce au matériau haut de gamme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
verre
1000 μl
Round