Learn More
Fisherbrand™ Micro-insert pour plaques à puits, verre
Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes.
321.00€ - 365.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10091762
|
Fisherbrand™
|
1000 μl | Resserré |
365.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10275772
|
Fisherbrand™
|
1200 μl | Round |
323.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10295072
|
Fisherbrand™
|
400 μl | Tapered |
321.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10377552
|
Fisherbrand™
|
1000 μl | Round |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Transparents
- En verre
- Les plaques sont conformes aux normes ANSI et SBS
- Différentes options d’étanchéité
- Chromatographie testée
- Pas d’écoulement grâce au matériau haut de gamme
Spécification
Transparent | |
verre |