Learn More
Fisherbrand™ Micro-insert pour plaques à puits, verre
Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes.
Marque:  Fisherbrand™ 08 09 1081
Code produit. 10091762
  • 367.00€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Transparents
  • En verre
  • Les plaques sont conformes aux normes ANSI et SBS
  • Différentes options d’étanchéité
  • Chromatographie testée
  • Pas d’écoulement grâce au matériau haut de gamme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre
1000 μl
Resserré
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers