Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : sans Triton
Composé d’esters de cellulose mélangés (nitrate et acétate)
156.00€ - 679.00€
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur blanc
Jetable Réutilisable
Type de filtre Filtre à membrane
Format Disque
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Porosité Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosité Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10319750
Afficher les documents
Merck
HATF02500
0,45 μm 25 mm
205.00€
100 pièces
10247820
Afficher les documents
Merck
HATF14250
0,45 μm 142 mm
679.00€
50 pièces
Expédition estimée: 30-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10309610
Afficher les documents
Merck
GSTF02500
0.22 μm 25 mm
187.00€
100 pièces
10004690
Afficher les documents
Merck
HATF09025
0,45 μm 90 mm
242.00€
25 pièces
Expédition estimée: 30-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10126490
Afficher les documents
Merck
GSTF01300
0.22 μm 13 mm
156.00€
100 pièces
Expédition estimée: 30-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10607321
Afficher les documents
Merck
HATF04700
0,45 μm 47 mm
362.00€
100 pièces
10480211
Afficher les documents
Merck
HATF01300
0,45 μm 13 mm
201.00€
100 pièces
11596395
Afficher les documents
Merck
GSTF04700
0.22 μm 47 mm
257.00€
100 pièces
Description
Description
Composé d’esters de cellulose mélangés (nitrate et acétate)
Filtres MF-Millipore sans Triton™
  • Pour les applications critiques impliquant des solutions biologiques sensibles, un contact cellulaire ou de très petits volumes
  • Contiennent des quantités minimales d’agents mouillants
  • Teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres standard MF-Millipore
Filtres MF-Millipore sans Triton
  • Pour les applications critiques impliquant des solutions biologiques sensibles, un contact cellulaire ou de très petits volumes
  • Contiennent des quantités minimales d’agents mouillants
  • Teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres standard MF-Millipore
Applications :
Clarification de liquides ; stérilisation de la filtration de milieux de culture de tissu, d’additifs, d’antibiotiques ; contrôle de la qualité de l’air ; analyse particulaire ; élimination de particules ; dosages biologiques (études de liaison des récepteurs, précipités TCA, etc.)
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Réutilisable
Disque
Non stérile
unie
blanc
Filtre à membrane
Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) ; sans Triton
Clarification de liquides, stérilisation de la filtration de milieux de culture de tissu, d’additifs, d’antibiotiques, contrôle de la qualité de l’air, analyse particulaire, élimination de particules, dosages biologiques (études de liaison des récepteurs, précipités TCA, etc.).
Hydrophile
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • IMMO-NC Triton Free MCE .45um Wh PL 100pk
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : sans Triton