Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : sans Triton
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Porosité:
0.22 μm
0,45 μm
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Description
Composé d’esters de cellulose mélangés (nitrate et acétate)
Grâce aux mélanges biologiquement inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les filtres à membrane MF-Millipore™ figurent parmi les membranes les plus utilisées dans les applications d’analyses et de recherche. Les filtres MF-Millipore™ sans tensio-actif Triton™ contiennent un minimum d’agent humide et ont une teneur en eau extractible plus faible que les filtres MF-Millipore™ standard.Caractéristiques et avantages : - Filtre polyvalent pour les applications de surveillance biologique et environnementale - Disponible en plusieurs tailles de pores, en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée - Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma et en autoclave
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Filtre à membrane |
| Format | Disque |
| Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) ; sans Triton |
| Porosité | 0.22 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Débit | 18 ml/min x cm2 |
| À utiliser avec (application) | Clarification de liquides, stérilisation de la filtration de milieux de culture de tissu, d’additifs, d’antibiotiques, contrôle de la qualité de l’air, analyse particulaire, élimination de particules, dosages biologiques (études de liaison des récepteurs, précipités TCA, etc.). |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MCE TRITON FREE .22UM WH PL 47MM 100/PK
- Dangers
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre pour l'extinction.
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose