Learn More
METTLER TOLEDO™ pH / conductivité / oxygène dissous / ionomètres portatifs
Étanche à l’eau et à la poussière, instrument de mesure classé IP67 pour les mesures portables ou sur le terrain. Instruments de mesure portables compatibles avec le pH, les électrodes sélectives d’ions, de conductivité, d’oxygène dissous et d’ions.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30207956
723.75 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Instrument, clip pour électrode, InLab 738-ISM et sachets d’étalons de conductivité (1413 μS/cm et 12,88 mS/cm), flacons pour étalonnage, instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité, mallette de transport uGo™ et piles
Description
- Anti-poussière
- Étanche
- Classé IP67
- pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
- Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel
- Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (en fonction du modèle)
- Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
- Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spécification
±0,5% | |
±0,5% | |
4 piles AA de 1,5 V ou NiMH de 1,3 V | |
Entrée manuelle | |
LCD | |
0,01 à 1 (plage automatique) | |
0,00 à 42 psu | |
-5°C à +105°C | |
Instrument, clip d’électrode, InLab 738-ISM et sachets d’étalons de conductivité (1413 μS/cm et 12.88 mS/cm), flacons pour l’étalonnage, instructions d’utilisation, guide rapide, déclaration de conformité, rapport de test, étui de transport uGo™ et batteries | |
Monocanal ; conductivité, TDS, salinité | |
0,01 à 1 (plage automatique) | |
0,01 à 1 | |
222 x 70 x 35 mm |
±0,5% | |
250 à 400 h | |
Un | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
IP 67 | |
0,00 à 100,0 meg-ohms/cm | |
0,01 mg/l à 300 g/l | |
Pour les échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée ; idéaux pour les mesures sur le terrain. | |
LTW 7 broches (capteur) | |
Conductimètre Seven2Go S3 :Kit Terrain | |
0,01 à 0,1 | |
Automatique ou manuel | |
270 g |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.