Learn More
METTLER TOLEDO™ Conductimètre de paillasse SevenExcellence™ S700
Code produit. 13410679 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type:
Kit S700 avec InLab 731 ISM
S700-Basic
S700-Trace avec InLab Trace
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13410679
Marque: METTLER TOLEDO™ undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’instrument de mesure S700 mesure la conductivité, la résistivité, les TDS et la salinité. Il est possible d’accroître ses capacités avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer le pH, l’oxygène dissous, l’ISE, la BOD, le Redox / ORP et l’IFSET. Dispose d’un écran tactile intuitif et de la possibilité de créer des raccourcis de mesure.
  • Il est possible d’équiper les instruments de mesure de la conductivité, de la résistivité, des TDS et de la salinité avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer le pH, l’oxygène dissous, l’ISE, la DBO, le Redox / ORP, et l’ISFET.
  • Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
  • Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
  • Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
  • Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
  • Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
  • Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire à la directive 21CFR partie 11
  • Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Conductimètre S700, support d’électrodes, 2 sachets standard pour 1413 uS/cm et 12,88 mS/cm, clé d’activation de pH EasyDirect, certificat de test
Précision (conductivité) ±0,5%
Points d’étalonnage 13 étalons prédéfinis et 20 étalons définis par l’utilisateur
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
Compensation thermique 20°C
Gamme (salinité) 0 à 80 psu
Gamme (TDS) 0,001 mg/l à 1000 g/l
Plage de températures (métrique) –30°C à +130°C
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ± 0,1°C
Gamme (résistivité) 0,01 à 100 mégohm/cm
Points de données Au moins 20000 points de données, 250 analyses
Entrées Interfaces intégrées (USB, RS-232 et Ethernet)
Modèle Conductimètre S700
Types de capteur Conductivité
Type S700-Basic