Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de référence InLab™
Une électrode de référence à coupler avec des électrodes de mesure demi-cellule.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343190
130.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
- Pour utilisation avec des électrodes de mesure demi-cellule
Accessoires & entretien
- Type de connecteur S7 : Câble S7 à fiche banane 2 mm (30281923) requis
- Référence InLab : jonction en céramique
- InLab Reference Plus : jonction de manchon amovible en PTFE
- Flux de référence InLab : jonction en céramique triple
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
S7 | |
Verre | |
Électrode de référence demi-cellule | |
Pour les mesures et les applications de routine dans les demi-cellules sélectives d’ions | |
Référence InLab™ | |
32°F à 212°F | |
4,72 in | |
0,47 in |
céramique | |
0°C à 100°C | |
KCl 3 mol/L | |
ARGENTHAL | |
3 mol/l de KCl | |
0°C à 100°C | |
12 cm | |
1,2 cm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -