Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de mesure de pH demi-cellule InLab™ Mono
Électrode de mesure du pH à demi-cellule dotée d’un corps en verre qui convient aux échantillons à haute température et à pH élevé dans lesquels la durée de vie de l’électrode est significativement inférieure à celle d’une électrode de référence standard.
172.00€ - 324.00€
Spécification
Types de connecteurs | S7 à BNC (30281915) |
---|---|
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | Couplage de tuyau d’électrolyte, pont d’électrolyte |
Longueur (impériale) | 4,7 in |
Longueur (métrique) | 120 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Gamme de température (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Gamme de température (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10202903
|
METTLER TOLEDO™
51343195 |
InLab™ Mono | Électrode de mesure demi-cellule ; Verre à membrane HA | 0°C à 100°C |
172.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10496313
|
METTLER TOLEDO™
51343196 |
InLab™ Mono Plus | Électrode de mesure demi-cellule ; Verre à membrane à paroi épaisse A41 | 0°C à 130°C |
324.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Échantillons à haute température
- Échantillons à pH élevé
- Acides corrosifs et bases
- Eau potable
Accessoires & Entretien
- À stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Il est recommandé de l’utiliser avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
S7 à BNC (30281915) | |
Couplage de tuyau d’électrolyte, pont d’électrolyte | |
120 mm | |
12 mm |
Verre | |
4,7 in | |
0,47 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
METTLER TOLEDO™ Électrodes de mesure de pH demi-cellule InLab™ Mono