Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de mesure de pH demi-cellule InLab™ Mono
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Température (métrique) en fonctionnement:
0°C à 100°C
0°C à 130°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
- Échantillons à haute température
- Échantillons à pH élevé
- Acides corrosifs et bases
- Eau potable
Accessoires & entretien
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | S7 à BNC (30281915) |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 12 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 130°C |
| Type | Électrode de mesure demi-cellule ; Verre à membrane à paroi épaisse A41 |
| À utiliser avec (application) | Couplage de tuyau d’électrolyte, pont d’électrolyte |
| Modèle | InLab™ Mono Plus |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32°F à 266°F |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 130°C |
| Longueur (impériale) | 4,7 in |
| Afficher plus |