Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes portatives de conductivité InLab™
Une sélection de sondes de conductivité adaptées à toutes les applications.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51344114
671.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Câbles requis inclus pour les instruments de mesure portatifs METTLER TOLEDO Seven2Go et SevenGo
- Le mini-DIN se connecte à l’instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portatif
- Sondes de température intégrées
- Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
- Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires & entretien
- Conserver dans un endroit sec
- Manipulez avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
- Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
- Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
- Sachets à usage unique de 10 µS/cm (30111141)
- Sachets à usage unique de 84 µS/cm (30111140)
- Sachets à usage unique de 1413 µS/cm (51302049)
- Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
Spécification
Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1 | |
Instruments de mesure portatifs à double canal SevenGo Duo™ SG23 et SevenGo Duo pro™ SG78 | |
0,47 in | |
4,72 in | |
120 mm | |
Arbre en époxy, 4 électrodes en graphite | |
Sec | |
NTC 30 kilohms |
LTW | |
0°C à 100°C | |
12 mm | |
393,7 in | |
10 m | |
0,01 à 1000 μS/cm | |
Conductivité | |
InLab™ 738-10m-ISM |