Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampon : pH standard
GREENER_CHOICE
Solutions de stockage et de recharge pour électrodes de pH
Marque:  Mettler Toledo™ 51302069
Code produit. 12127800
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Complètement miscible
  • Livré avec un certificat de contrôle qualité
  • Traçabilité NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
∼100°C
Solution tampon
Certificat d’inspection de qualité
4
Transparent, rouge
Tampon pH
30 sachets de 20 ml
Complètement miscible