Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampon : pH standard
GREENER_CHOICE
Code produit. p-3319403 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Transparent, rouge
Transparent, vert
Plage de pH:
10,012
4
4,006
7
Conditionnement:
30 sachets de 20 ml
Flacon de 250 ml
Sachets 30 x 20 ml
Conditionnement:
1 pièce
250mL
600mL
Code produit. 12699235
Marque: Mettler Toledo™ 51350052
Edge
Solutions de stockage et de recharge pour électrodes de pH
  • Complètement miscible
  • Livré avec un certificat de contrôle qualité
  • Traçabilité NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition ∼100°C
Couleur Transparent
Types de connecteurs DIN
Type Solution tampon
Type de solution de remplissage Tampon pH
Comprend Certificat d’inspection de qualité
Conditionnement Flacon de 250 ml
Plage de pH 4,006
Hydrosoluble Complètement miscible