Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampon : pH standard
Solutions de stockage et de recharge pour électrodes de pH
Marque: Mettler Toledo™ 51302047
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.73000kg
Description
- Complètement miscible
- Livré avec un certificat de contrôle qualité
- Traçabilité NIST
Spécification
∼100°C | |
Solution tampon | |
Certificat d’inspection de qualité | |
7 |
Transparent, vert | |
Tampon pH | |
Sachets 30 x 20 ml | |
Complètement miscible |