Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metronidazole, 99 % Code produit.: 10691063
Thermo Scientific Chemicals Metronidazole, 99 %
Code produit. 10691063
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10691063
Marque: Thermo Scientific Chemicals 210340050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le métronidazole, numéro CAS 443-48-1, fait partie de la classe des imidazoles dont l’activité antibiotique est limitée et agit contre les protozoaires, les bactéries anaérobies à Gram positif et les bactéries anaérobies à Gram négatif.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• Le métronidazole est un dérivé synthétique du nitro-imidazole avec des activités antiprotozoaires et antibactériennes et agit contre les protozoaires, les bactéries anaérobies à Gram-positif et anaérobies à Gram-négatif
• Le métronidazole est considéré comme un promédicament qui produit des intermédiaires contenant des nitroso dans la cellule qui peuvent lier l’ADN de façon covalente, perturbant la structure hélicoïdale, induisant les ruptures de brins d’ADN, et en inhibant la synthèse d’acides nucléiques bactériens, ce qui entraîne la mort cellulaire bactérienne
Applications
• Le métronidazole présente des activités anti-parasitaires et anti-amibienne.
• Il a été utilisé pour prévenir la croissance d’anaérobies à Gram-négatif appartenant aux Bacteroides et Fusobacterium, et d’anaérobies à Gram-positif comme Peptostreptococcus et Clostridia.Ce composé affecte un pourcentage élevé de bactéries à Gram-négatif et a une pénétration tissulaire plus élevée qui lui donne un avantage par rapport à d’autres composés.
• Ce composé a été utilisé initialement pour supprimer les protozoaires tels que Entamoeba histolytica, Giardia lamblia et Trichomonas vaginalis.
•Il a été couramment utilisé pour l’éradication d’Helicobacter pylori.
•Il a également un effet de radio-sensibilisation sur les cellules tumorales hypoxiques et peut avoir une activité mutagène dans les modèles animaux in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443-48-1
Formule moléculaire C6H9N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 171.16
Numéro MDL MFCD00009750
Clé InChI VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 4173
ChEBI CHEBI:6909
Nom IUPAC 2-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)éthanol
SMILES CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Metronidazole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 159°C to 163°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 6236
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,0.5g/100mL ethanol- <0.05g/100mL ether (20°C),<0.05g/100mL chloroform (20°C),sparingly soluble in dmf
Poids de la formule 171.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462802 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/05/2024 Catalog Number210340050,210345000,210341000
Numéro de lotA0387923 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number210340050,210345000,210341000
Numéro de lotA0444538 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/07/2022 Catalog Number210340050,210345000,210341000
Numéro de lotA0427776 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2021 Catalog Number210340050,210345000,210341000
Numéro de lotA0426984 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2021 Catalog Number210340050,210345000,210341000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Metronidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Metronidazole, 99 % >