Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinidazole
Code produit. 16594384 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 16594384
Marque: Thermo Scientific Chemicals 463510050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19387-91-8
Formule moléculaire C8H13N3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 247.27
Numéro MDL MFCD00057217
Clé InChI HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1-[2-(éthanesulfonyl)éthyl]-2-méthyl-5-nitro-1H-imidazole
SMILES CCS(=O)(=O)CCN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tinidazole
Point de fusion 124.0°C to 128.0°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol, very slightly soluble on ethanol
Poids de la formule 247.27