Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, empilable
Les rebords pour étagères peuvent être empilés afin de créer des rebords plus élevés. Les rebords s’emboîtent sur les étagères et les montants pour une tenue sure et sans outils
Marque:  Metro™ L24N4C
Code produit. 11721059
  • 29.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 4 po de hauteur (10 cm)
  • Choix d’une finition plaquée ou en acier inoxydable
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
Spécification
Stackable Ledge for Wire Shelving
4 in
24 in
Chrome
Étagères à claire-voie Metrotrade; Super Erectatrade;
10 cm
61 cm