Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, empilable
Click to view available options
Largeur (impériale):
18 po
24 in
30 in
36 in
60 in
Matériau:
Acier inoxydable
Chrome
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 4 po de hauteur (10 cm)
- Choix d’une finition plaquée ou en acier inoxydable
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Stackable Ledge for Wire Shelving |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Étagères à claire-voie Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Hauteur (impériale) | 4 in |
| Hauteur (métrique) | 10 cm |
| Largeur (impériale) | 36 in |
| Largeur (métrique) | 91,4 cm |