Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, finition en acier inox
Transformez votre entreposage en laboratoire ou en milieu de travail selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique en finition acier inox Metro Super Erecta sont facilement réglables en association avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta
Marque:  Metro™ 2436NS
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 4.80800kg
Code produit. 15936661
  • 387.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
Description
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Acier inoxydable poli de type 304
  • Utilisées pour les applications et environnements les plus agressifs
  • Résiste aux applications automatisées de lavage de chariot et d’autoclavage à température élevée
Spécification
Spécification
61 x 91,4 po. (24 x 36 cm)
24 in
24 in
61 cm
91,4 cm
Manchons et cales en plastique
36 po
610 mm
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;