Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique chromée Super Erecta™
Transformez votre entreposage en laboratoire ou en milieu de travail selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique chromé Metro Super Erecta sont facilement réglables en association avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta
Marque: Metro™ 3036NC
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 5.80800kg
Description
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Finition réelle en nickel-chrome pour un environnement sec, à faible humidité
- Revêtement en vernis protecteur
Spécification
36 x 30 po. (91,4 x 76 cm) | |
30 po | |
363 kg | |
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; | |
800 lb |
Manchons et cales en plastique | |
36 po | |
76 cm | |
91,4 cm | |
Chrome |