Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles à rail supérieur Super Erecta™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque:  Metro™ TTM21S
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 11.97600kg
Code produit. 15947301
  • 1500.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Includes: Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux
Description
Description
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage. Cette conception permet d’avoir des allées ouvertes éliminant ainsi les espaces difficiles à atteindre, donne lieu à un système de stockage interchangeable / modulaire et permet un nettoyage plus facile.
  • Les unités mobiles se déplacent le long d’un rail ancré permettant d’accéder facilement à toutes les étagères
Informations sur la commande
  • Les étagères sont commandées séparément
  • Un kit nécessaire par unité mobile
Spécification
Spécification
Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel, manchons fendus
14,8 kg
Kit d’unité mobile
59,05 cm
Néant
Acier inoxydable
23,25 po
21 po
33 lb
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
53 cm