Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles à rail supérieur Super Erecta™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque: Metro™ TTM21K3
Includes:
Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux
Description
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage. Cette conception permet d’avoir des allées ouvertes éliminant ainsi les espaces difficiles à atteindre, donne lieu à un système de stockage interchangeable / modulaire et permet un nettoyage plus facile.
- Les unités mobiles se déplacent le long d’un rail ancré permettant d’accéder facilement à toutes les étagères
La finition MetroSeal 3
Est une finition multi-couche résistante à la corrosion composée d’un époxy thermodurci réticulé exclusif amélioré par la protection antimicrobienne Microban sur un revêtement de chromate de zinc. Metroseal 3 avec Microban offre une protection contre les bactéries, les moisissures, le mildiou et les champignons qui peuvent provoquer des odeurs, des colorations et une dégradation des produits, tout en affichant d’excellentes propriétés de résistance à l’abrasion, au creusement et chimique.
Informations sur la commande
- Les étagères sont commandées séparément
- Un kit nécessaire par unité mobile
Spécification
Kit d’unité mobile | |
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ | |
33 lb | |
21 po | |
53 cm | |
Acier |
Metroseal 3 avec Microban™ | |
Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel, manchons fendus | |
14,8 kg | |
23,25 in | |
59,05 cm |