Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles à rail supérieur Super Erecta™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque:  Metro™ TTM21C
Code produit. 15927301
  • 713.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux
Description
Description
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage. Cette conception permet d’avoir des allées ouvertes éliminant ainsi les espaces difficiles à atteindre, donne lieu à un système de stockage interchangeable / modulaire et permet un nettoyage plus facile.
  • Les unités mobiles se déplacent le long d’un rail ancré permettant d’accéder facilement à toutes les étagères
Informations sur la commande
  • Les étagères sont commandées séparément
  • Un kit nécessaire par unité mobile
Spécification
Spécification
Kit d’unité mobile
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
33 lb
21 po
53 cm
Acier
Chrome
Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel, manchons fendus
14,8 kg
23,25 in
59,05 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Metro™ Kits d’unités mobiles à rail supérieur Super Erecta™ > Chromé, largeur de l’étagère : 530 mm (21 po)