Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique solide Super Erecta™, séparateur d’étagères
Assure un rangement parfait des étagères
Marque: Metro™ DD18FS
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.72800kg
Description
- Acier inox
- 8 po de haut
- Fixation avec clips à ressort (fournis)
Spécification
14 in | |
45,5 cm | |
Rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; |
20,3 cm | |
8 po | |
Acier inoxydable |