Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique solide Super Erecta™, séparateur d’étagères
Click to view available options
Largeur (impériale):
14 in
24 in
Unit Size:
1 pièce
Description
- acier inoxydable
- 8 po de haut
- Fixation avec clips à ressort (fournis)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Shelf Divider for Wire Shelves |
| À utiliser avec (équipement) | Rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Hauteur (impériale) | 8 in |
| Hauteur (métrique) | 20,3 cm |
| Largeur (impériale) | 24 in |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction