Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Conservez l’équipement d’autoclave soigneusement et en place. Le plateau solide Metro Super Erecta™ est parfait pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot.
Marque: Metro™ 1836NFS
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 5.36800kg
Description
- Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en forme de C inoxydable pour les applications de lavage de chariot ou autoclave corrosif à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Spécification
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm) | |
36 po | |
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; | |
91,4 cm |
18 po | |
45,7 cm | |
Autoclavables | |
Acier inox |