Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Code produit. p-4574842
Click to view available options
Largeur (impériale):
14 in
14 po
18 in
18 po
21 in
21 po
24 in
Longueur (impériale):
24 in
24 po
30 in
36 in
36 po
42 in
42 po
48 in
48 po
60 in
60 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15966651
Marque: Metro™ 2430NFS
Conservez l’équipement d’autoclave soigneusement et en place. Le plateau solide Metro Super Erecta™ est parfait pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot.
  • Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en forme de C inoxydable pour les applications de lavage de chariot ou autoclave corrosif à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Spécification
Type de produit Solid Shelf
Couleur Silver
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (équipement) Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
Longueur (impériale) 30 in
Longueur (métrique) 76 cm
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm