Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Conservez l’équipement d’autoclave soigneusement et en place. Le plateau solide Metro Super Erecta™ est parfait pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot.
Marque: Metro™ 2124NFS
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 4.39200kg
Description
- Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en forme de C inoxydable pour les applications de lavage de chariot ou autoclave corrosif à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Spécification
24 x 21 po. (61 x 53 cm) | |
24 in | |
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; | |
61 cm |
21 in | |
53 cm | |
Autoclavable | |
Acier inox |