Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Conservez l’équipement d’autoclave soigneusement et en place. Le plateau solide Metro Super Erecta™ est parfait pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot.
Marque: Metro™ 1442NFS
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 4.82400kg
Description
- Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en forme de C inoxydable pour les applications de lavage de chariot ou autoclave corrosif à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Spécification
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm) | |
42 in | |
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; | |
106,6 cm |
14 in | |
35,5 cm | |
Autoclavables | |
Acier inox |