Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Conservez l’équipement d’autoclave soigneusement et en place. Le plateau solide Metro Super Erecta™ est parfait pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot.
Marque:  Metro™ 1842NFS
Code produit. 15926601
  • 626.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en forme de C inoxydable pour les applications de lavage de chariot ou autoclave corrosif à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Spécification
Spécification
Solid Shelf
Autoclavables
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
106,6 cm
45,7 cm
Silver
42 x 18 po. (106,6 x 45,7 cm)
42 po
18 in