Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Conservez l’équipement d’autoclave soigneusement et en place. Le plateau solide Metro Super Erecta™ est parfait pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot.
Marque: Metro™ 2436NFS
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 6.89600kg
Descrizione
- Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en forme de C inoxydable pour les applications de lavage de chariot ou autoclave corrosif à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Specifica
36 x 24 po. (91,4 x 61 cm) | |
36 po | |
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; | |
91,4 cm |
24 in | |
61 cm | |
Autoclavables | |
Acier inoxydable |