Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Conservez l’équipement d’autoclave soigneusement et en place. Le plateau solide Metro Super Erecta™ est parfait pour les applications de lavage d’autoclave et de chariot.
Marque:  Metro™ 1824NFS
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 3.84800kg
Code produit. 15906591
  • 485.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
Description
  • Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en forme de C inoxydable pour les applications de lavage de chariot ou autoclave corrosif à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Spécification
Spécification
24 x 18 po (61 x 45,7 cm)
24 in
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
61 cm
18 in
45,7 cm
Autoclavables
Acier inox