Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ - finition Metroseal 3
Personnalisez votre espace d’entreposage de laboratoire en fonction de vos besoins. La tablette en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ de Metro est dotée de Metroseal 3, une finition époxy verte avec protection antimicrobienne Microbahn™ intégrée et d’une conception à fil ouvert unique permettant la libre circulation de l’air tout en minimisant l’accumulation de poussière.
Marque: Metro™ A1854NK3
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 5.26400kg
Includes: Chaque étagère est livrée avec un paquet de quatre paires de cales non conductrices.
Description
Chaque étagère fournit environ 76 % de surface ouverte. Faciles à charger et à décharger sur tous les côtés.
- Acier au carbone résistant à la corrosion
- Plaquée avec du zinc auto-scellant et revêtue d’une finition époxy avec protection antimicrobienne Microban™
- Idéal pour une utilisation dans les chambres froides et dans d’autres environnements nécessitant une résistance à la corrosion
- Les étagères s’ajustent par incréments de 1 pouce et sont équipées d’un système de déverrouillage brevetés sur les côtés
- Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
- Montage rapide et sans outils ; les unités assemblées ne sont pas conductrices
- Associables avec les montants et accessoires fixes ou mobiles Super Erecta pour créer des configurations personnalisées pour le entreposage et le transport
- Le système breveté de déverrouillage sur les côtés permet un réglage facile de la hauteur
- Positionnement personnalisable des étagères pour une densité d’entreposage maximale
- Largeur des étagères jusqu’à 48 po ; capacité de 800 lbs par étagère (uniformément répartie)
- Étagères plus larges que 48 po ; 600 lb par étagère (uniformément réparties)
Informations sur la commande
Étagères et montants vendus séparément.
Prestations de service
Garantie 12 ans contre la rouille.
Spécification
54 x 18 po. (137 x 45,7 cm) | |
18 po | |
45,7 cm | |
137 cm | |
Acier inoxydable (304) |
Quatre manchons/cales non conducteurs | |
54 po | |
Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade; | |
Époxy Metroseal |