Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique noir et cadre à 3 côtés
Protégez vos travailleurs en laboratoire. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro permet de les maintenir en sécurité grâce à un dessus phénolique et à une construction entièrement en acier inox résistant à la corrosion.
Marque:  Metro™ LTSM60UPB
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 43.54400kg
Code produit. 15917151
  • 2135.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
Description
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
59,75 in
59,75 x 30 x 35,8 po (151,7 x 76,2 x 91,1 cm)
91,1 cm
Cadre à 3 côtés, insert adaptateur
273 kg
151,7 cm
Acier inoxydable
Table mobile
Idéal pour le laboratoire
35,8 in
30 po
76,2 cm
600 lb