Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique noir et cadre à 3 côtés
Protégez vos travailleurs en laboratoire. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro permet de les maintenir en sécurité grâce à un dessus phénolique et à une construction entièrement en acier inox résistant à la corrosion.
1785.00€ - 2190.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Idéal pour le laboratoire
Capacité de charge (impériale) 600 lb
Capacité de charge (métrique) 273 kg
Largeur (impériale) 30 po
Largeur (métrique) 76,2 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Type de produit Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Type de produit Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15957091
Afficher les documents
Metro™
LTS30UPB
29,75 x 30 x 36 po (75,5 x 76,2 x 91,4 cm) Table fixe Cadre à 3 côtés
1785.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15937101
Afficher les documents
Metro™
LTS36UPB
35,75 x 30 x 36 po (90,8 x 76,2 x 91,4 cm) Table fixe Cadre à 3 côtés
1885.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15917111
Afficher les documents
Metro™
LTS48UPB
47,75 x 30 x 36 po (121,2 x 76,2 x 91,4 cm) Table fixe Cadre à 3 côtés
2020.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15997111
Afficher les documents
Metro™
LTS60UPB
59,75 x 30 x 36 po (151,7 x 76,2 x 91,4 cm) Table fixe Cadre à 3 côtés
2150.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15987121
Afficher les documents
Metro™
LTSM30UPB
29,75 x 30 x 35,75 po (75 x 76,2 x 91,1 cm) Table mobile Cadre à 3 côtés, insert adaptateur
1815.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15947141
Afficher les documents
Metro™
LTSM48UPB
47,75 x 30 x 35,8 po (121,2 x 76,2 x 91,1 cm) Table mobile Cadre à 3 côtés, insert adaptateur
2050.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15967131
Afficher les documents
Metro™
LTSM36UPB
35,75 x 30 x 35,8 po (90,8 x 76,2 x 91,1 cm) Table mobile Cadre à 3 côtés, insert adaptateur
1915.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15917151
Afficher les documents
Metro™
LTSM60UPB
59,75 x 30 x 35,8 po (151,7 x 76,2 x 91,1 cm) Table mobile Cadre à 3 côtés, insert adaptateur
2190.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
Description
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
Idéal pour le laboratoire
273 kg
76,2 cm
600 lb
30 po