Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes qwikTRAK™
Stockage à haute densité et facile d’accès
580.00€ - 995.00€
Spécification
Hauteur (impériale) | 74 po |
---|---|
Hauteur (métrique) | 1880 mm |
Comprend | Montants fixes de 74 po et matériel de connexion |
Type de produit | Kit d’unité intermédiaire fixe |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15906871
|
Metro™
BTAC |
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ | Acier | 22,6 lb |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15916871
|
Metro™
BTAK3 |
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ | Acier | 22,6 lb |
697.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15936871
|
Metro™
BTAX3 |
Système d’étagères Metro™ MetroMax i™ et Q™ | polymère | 15,7 lb |
785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15926871
|
Metro™
BTAS |
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ | Acier inoxydable | 22,6 lb |
995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les systèmes de stockage qwikTRAK sont conçus avec un rail ancré au sol qui permet un accès facile à toutes les étagères dans un espace de stockage efficace.
- L’unité intermédiaire fixe permet d’organiser les systèmes de stockage
- Montants hauts de 1880 mm (74 po)
Pour le stockage avec les systèmes de stockage sur étagères Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q™ ou MetroMax i™
Informations sur la commande
Étagères vendues séparément
Spécification
74 po | |
1880 mm | |
Montants fixes de 74 po et matériel de connexion | |
Kit d’unité intermédiaire fixe |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes qwikTRAK™