Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes qwikTRAK™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système d’étagères Metro™ MetroMax i™ et Q™
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
polymère
Poids (impériale):
15,7 lb
22,6 lb
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Montants hauts de 1880 mm (74 po)
- Matériel pour connecter une unité intermédiaire fixe aux rails
- Matériel pour ancrer les rails au sol
Les systèmes de stockage qwikTRAK sont conçus avec un rail ancré au sol qui permet un accès facile à toutes les étagères dans un espace de stockage efficace.
- L’unité intermédiaire fixe permet d’organiser les systèmes de stockage
- Montants hauts de 1880 mm (74 po)
Pour le stockage avec les systèmes de stockage sur étagères Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q™ ou MetroMax i™
Informations sur la commande
Étagères vendues séparément
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’unité intermédiaire fixe |
| Finition | Metroseal Green Epoxy |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ |
| Hauteur (impériale) | 74 po |
| Hauteur (métrique) | 1880 mm |
| Comprend | Montants fixes de 74 po et matériel de connexion |
| Poids (impériale) | 22,6 lb |
| Poids (métrique) | 10,3 kg |
| Matériau | Acier |