Learn More
Metro™ Chariot utilitaire série myCart™, bleu
Simplifiez le déplacement d’éléments sur l’espace de travail. La série Metro myCart™ est dotée de chariots en polymère faciles à nettoyer, durables et conviviaux.
Marque: Metro™ MY2636-25BU
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 18.00000kg
Description
- Homologué NSF
- La surface en polymère lisse peut être facilement nettoyée, résistant aux tâches
- Les étagères résistantes à la corrosion et aux chocs sont conçues pour résister aux utilisations quotidiennes
- Bleu
- Montant en chrome
- La poignée longue et facile à saisir permet de disposer de plus d’espace entre le chariot et l’utilisateur, ce qui facilite les manœuvres
- La capacité importante permet de charger jusqu’à 500 lb (en fonction du modèle)
- Disponibles en configurations 2 et 3 étagères
- Quatre roulettes pivotantes incluses
Spécification
Chariot utilitaire | |
Bleu | |
40,25 x 27,68 x 36,62 po (102,2 x 70,3 x 93 cm) | |
36,62 in | |
Protection Microban™ intégrée, quatre roulettes pivotantes en caoutchouc résistant de 5 po de diamètre, poignée allongée facile à saisir, coins à rebord de 11 mm pour empêcher les petits déversements, étagères en PEHD moulées par injection, quatre pieds chromés, 2 étiquettes 4,62 x 0,88 po (L x H) à personnaliser | |
102,2 cm | |
181,1 kg | |
2 | |
70,3 cm |
NSF | |
Modèle de base à 2 niveaux | |
Conçu pour un confort utilisateur maximal en réduisant les chocs au niveau des tibias douloureux et les coups de pied accidentels sur l’étagère inférieure. Dispose d’assez d’espace pour stocker les objets et produits d’utilisation quotidienne, la protection antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries, des moisissures, des levures et des champignons qui provoquent des odeurs | |
93 cm | |
40,25 in | |
400 lb | |
Polymère | |
27,68 in |