Learn More
Metro™ Chariot utilitaire série myCart™, bleu
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
34,37 x 23,5 x 35,37 po (87,3 x 59,7 x 89,9 cm)
Nbre d’étagères:
2
Capacité de charge (impériale):
300 lb
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Homologué NSF
- La surface en polymère lisse peut être facilement nettoyée, résistant aux tâches
- Les étagères résistantes à la corrosion et aux chocs sont conçues pour résister aux utilisations quotidiennes
- Bleu
- Montant en chrome
- La poignée longue et facile à saisir permet de disposer de plus d’espace entre le chariot et l’utilisateur, ce qui facilite les manœuvres
- La capacité importante permet de charger jusqu’à 500 lb (en fonction du modèle)
- Disponibles en configurations 2 et 3 étagères
- Quatre roulettes pivotantes incluses
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chariot utilitaire |
| Certifications/Conformité | NSF |
| Couleur | Bleu |
| Description | Modèle de base à 2 niveaux |
| Dimensions (L x l x H) | 34,37 x 23,5 x 35,37 po (87,3 x 59,7 x 89,9 cm) |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour un confort utilisateur maximal en réduisant les chocs au niveau des tibias douloureux et les coups de pied accidentels sur l’étagère inférieure. Dispose d’assez d’espace pour stocker les objets et produits d’utilisation quotidienne, la protection antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries, des moisissures, des levures et des champignons qui provoquent des odeurs |
| Hauteur (impériale) | 35,37 in |
| Hauteur (métrique) | 89,9 cm |
| Comprend | Protection Microban™ intégrée, quatre roulettes pivotantes en thermoplastique de 4 po de diamètre, poignée allongée facile à saisir, coins à rebord de 11 mm pour empêcher les petits déversements, étagères en PEHD moulées par injection, quatre pieds chromés, 2 étiquettes 4,62 x 0,88 po (L x H) à personnaliser |
| Longueur (impériale) | 34,37 in |
| Afficher plus |