Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire, dosseret
Faites correspondre la longueur et la couleur avec la paillasse sélectionnée
Marque:  Metro™ LT36BSG
Code produit. 15917031
  • 134.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 4 po de hauteur (10,2 cm)
  • Se fixe sur le dessus de la table phénolique à l’aide de trous pré-percés
Spécification
Spécification
Backsplash
4 po
33,75 in
Gris
10,2 cm
87,5 cm