Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire, dosseret
Code produit. p-4575353
Click to view available options
Couleur:
Gris
Noir
Longueur (impériale):
45,75 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15907041
Marque: Metro™ LT48BSB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Faites correspondre la longueur et la couleur avec la paillasse sélectionnée
  • 4 po de hauteur (10,2 cm)
  • Se fixe sur le dessus de la table phénolique à l’aide de trous pré-percés
Spécification
Type de produit Backsplash
Couleur Noir
Hauteur (impériale) 4 po
Hauteur (métrique) 10,2 cm
Longueur (impériale) 45,75 in
Longueur (métrique) 116,2 cm