Learn More
Metro™ Chariot de laboratoire, autoclavable
Déplacez et nettoyez facilement votre équipement. Le chariot de laboratoire Metro, à deux ou trois étagères, est autoclavable, ce qui facilite grandement le nettoyage.
Marque: Metro™ LC2S2436
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 16.87200kg
Includes: Montants perlés et manchons fendus en aluminium.
Description
- Sélection de modèles à 2 ou 3 étagères
- Les unités mesurent 39 po (99,1 cm) de hauteur roulettes comprises†
- Dimensions 18 x 24 po (45,6 x 61 cm) ou 24 x 36 po (61 x 91,4 cm) disponibles
Order Info
Les roulettes ne sont pas incluses ; vendues séparément (voir 5MHTN, 5MHTNB).
Specifications
Chariot de laboratoire | |
36 x 24 x 39 po (91,4 x 61 x 99,1 cm) | |
99,1 cm | |
36 in | |
Acier inoxydable | |
2 | |
46,5 lb | |
61 cm |
Autoclavables | |
39 po | |
Montants perlés et manchons fendus en aluminium | |
91,4 cm | |
Les roulettes sont vendues séparément. | |
21 kg | |
24 po |